559091
Ethyl (2-chlorobenzoyl)acetate
≥95%
Synonyme(s) :
Ethyl (o-chlorobenzoyl)acetate, Ethyl 3-(2-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, NSC 158136
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.540 (lit.)
Point d'ébullition
221-222 °C (lit.)
Densité
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
DLFBNTUSDQSFOF-UHFFFAOYSA-N
Application
- Cerium ammonium nitrate-mediated oxidative coupling
- Hydrosilylation reactions
- Preparation of diaryl-substituted pyrazoles as potent CCR2 receptor antagonists
- Preparation of potential herbicidal agents
- Ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves