557153
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride
95%
Synonyme(s) :
α-Bromo-p-toluenesulfonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
71-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrClO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Application
- 4-bromomethyl-N-(6-methoxy-quinolin-8-yl)-benzenesulfonamide
- benzene-sulfonamide derivatives, which are potent Chemokine Receptor Type 4 (CXCR4) inhibitors
- imidazole derivatives having antifungal activity
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges