546062
Rhodamine 19 perchlorate
Dye content ~95 %
Synonyme(s) :
2-(6-Ethylamino-3-ethylimino-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl)-benzoic acid perchlorate, Rhodamine 575
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Composition
Dye content, ~95%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
>517 nm
Fluorescence
λem 544 nm in ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OCl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C26H26N2O3.ClHO4/c1-5-27-21-13-23-19(11-15(21)3)25(17-9-7-8-10-18(17)26(29)30)20-12-16(4)22(28-6-2)14-24(20)31-23;2-1(3,4)5/h7-14,27H,5-6H2,1-4H3,(H,29,30);(H,2,3,4,5)/b28-22+;
Clé InChI
WRJTXSZPMAXPRF-GVWDPOEBSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable