Key Documents
545791
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine
80%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
80%
Indice de réfraction
n20/D 1.585 (lit.)
Point d'ébullition
213-214 °C (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains 2,6 isomers, remainder 2,5 isomers
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Silvia Maglioni et al.
Experimental gerontology, 56, 89-98 (2014-04-09)
Progressive neuronal deterioration accompanied by sensory functions decline is typically observed during aging. On the other hand, structural or functional alterations of specific sensory neurons extend lifespan in the nematode Caenorhabditis elegans. Hormesis is a phenomenon by which the body