Key Documents
544302
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetylbenzoate
98%
Synonyme(s) :
4-Acetobenzoic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
93-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 4-acetylbenzoate is an aromatic ketone that can be prepared from 4-bromoacetophenone.
Application
Methyl 4-acetylbenzoate may be used in the preparation of 4-methoxycarbonyl-α-oxo-benzeneacetic acid and methyl 4-(2-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-oxoacetyl)benzoate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Regioselective Copper?Catalyzed Oxidative Cross?Coupling of Imidazo [1,2?a] pyridines with Methyl Ketones: An Efficient Route for Synthesis of 1,2?Diketones.
Lei S, et al.
Advanced Bacterial Genetics, Cold Spring Harbor, 358(1), 67-73 (2016)
Enantioselective photochemical synthesis of a ?-lactam via the solid state ionic chiral auxiliary method.
Scheffer JR and Wang K.
Synthesis, 112(08), 1253-1257 (2001)