541133
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.33 (lit.)
Point d'ébullition
62-64 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F5O/c6-4(7,2-1-3-11)5(8,9)10/h11H,1-3H2
Clé InChI
QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
145.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter