Key Documents
539015
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −1.0°, c = 1 in chloroform
Pf
65-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
Clé InChI
DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable