Key Documents
538388
Sigma-Aldrich
3-Phenylbenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
3-Bromomethylbiphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
57-61 °C
Chaîne SMILES 
BrCc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
Clé InChI
RTFPTPXBTIUISM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Phenylbenzyl bromide may be used in the synthesis of the following amino alcohols:
  • NH-benzyl-(1R,2S)-norephedrine
  • NH-3-phenylbenzyl-(1R,2S)-norephedrine
  • (1R,2S)-2-(benzylamino)-1,2-diphenylethanol
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Amino alcohol coordination in ruthenium (II)-catalysed asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Petra DGI, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1999.12, 2335-2341 (1999)