536954
Acide rosmarinique
96%
Synonyme(s) :
Acide (R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4- dihydroxyphényl)lactique, Ester (R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphényl)éthylique d’acide 3,4-Dihydroxycinnamique
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
171-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
Clé InChI
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Informations sur le gène
human ... LCK(3932)
Description générale
Application
- Inhibit nephropathy.
- Inhibit gentamicin sulfate (GS)-induced renal oxidative damage.
- Reduce noise-induced hearing loss.
- Reduce depression.
- Reduce post-traumatic stress disorder (PTSD)-like symptoms.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable