532797
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
97%
Synonyme(s) :
3-(Perfluorobutyl)propanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.327 (lit.)
Point d'ébullition
163-164 °C (lit.)
Densité
1.528 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2
Clé InChI
OVBNEUIFHDEQHD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter