Key Documents
526339
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3-Benzyloxybenzeneboronic acid, 3-Phenylmethyloxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Pf
125-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13BO3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9,15-16H,10H2
Clé InChI
WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride.
Application
Reactant for:
  • Microwave Suzuki-Miyaura coupling
  • Preparation of palladium-based fluoride-derived electrophilic fluorination reagent for PET imaging agents
  • Synthesis of substituted isoindolines via palladium-catalyzed cascade reaction
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Suzuki coupling reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable