526126
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
1-(Chloromethyl)-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-(Chloromethyl)benzenemethanol, 4-Chloromethylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethylbenzyl chloride, [4-(Chloromethyl)phenyl]methanol, p-(Chloromethyl)benzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)benzyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
58-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges