512346
5-Formyl-2-furanylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
5-Formyl-2-furanboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
136 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C5H5BO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3,8-9H
Clé InChI
JUWYQISLQJRRNT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
- Heteroarylation for the synthesis of HIF-1 inhibitors
- Disalicylic acid-furanyl derivatives to inhibit ephrin binding
- HIV-1 integrase inhibitors
- Epidermal growth factor receptor inhibitors
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges