512079
Pentafluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
52 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NO/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
Clé InChI
QXLDBWRLZDBVGF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- pentafluorophenyl end-capped poly(ethylene glycol) (PF-PEG-PF)
- 9-O-(pentafluorophenylcarbamoyl)quinine
- 9-O-(tert-butyldimethylsilyl)-10-(pentafluorophenylcarbamoyloxy)-6′-methoxy-11-norcinchonan-9-ol
- substituted 2,6-ethynylpyridine bisphenylurea scaffolds
- novel O-xylyl bridged hexaurea receptor for atmospheric CO2 uptake
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup