510750
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
81-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-11H
Clé InChI
YMZAAGCDWVIPNL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable