Key Documents
491640
Sigma-Aldrich
Acetic acid-17O2
20 atom % 17O
About This Item
Formule linéaire :
CH3C17O2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
20 atom % 17O
Poids mol.
60.46 by atom % calculation (10 atom % 17O)
Indice de réfraction
n20/D 1.3715 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.056 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CC([17OH])=[17O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+1,4+1
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-CQDYUVAPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter