Key Documents
490938
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CF313CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
207 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
Clé InChI
UYCAUPASBSROMS-YTBWXGASSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable