Key Documents
490318
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-malonic acid
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-(Methyl-d3)propanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
134-136 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3
Clé InChI
ZIYVHBGGAOATLY-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable