Key Documents
489417
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-13C solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled formaldehyde solution, 13C Labeled formalin solution, Formalin-13C
About This Item
Formule linéaire :
H13CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
31.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Concentration
20 wt. % in H2O
Technique(s)
protein expression: suitable
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][13C]([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup