Key Documents
488607
Sigma-Aldrich
Citric acid-1,5-13C2
98 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-1,2,3-propanetri(carboxylic-13C) acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC(CO2H)(CH213CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
153-159 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)(C[13C](O)=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i3+1,4+1
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-CQDYUVAPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Raphael Tiziani et al.
Scientific reports, 10(1), 15970-15970 (2020-10-01)
Plant roots are able to exude vast amounts of metabolites into the rhizosphere in response to phosphorus (P) deficiency. Causing noteworthy costs in terms of energy and carbon (C) for the plants. Therefore, it is suggested that exudates reacquisition by