Key Documents
487864
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
Methyl cyanide-15N
About This Item
Formule linéaire :
CH3C15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
42.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup