Key Documents
480568
Sigma-Aldrich
Diphenyl(silane-d2)
97 atom % D
Synonyme(s) :
Dideuterodiphenylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2SiD2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
Point d'ébullition
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H][Si]([2H])(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2/i13D2
Clé InChI
VDCSGNNYCFPWFK-KLTYLHELSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.00 °C - closed cup