Key Documents
479543
Sigma-Aldrich
Platinum(0)-2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane complex solution
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
Synonyme(s) :
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetroxatetrasilocane platinum
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24O4PtSi4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Concentration
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
Point d'ébullition
207 °C
Densité
1.017 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Pt].C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)C=C)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C12H24O4Si4.Pt/c1-9-17(5)13-18(6,10-2)15-20(8,12-4)16-19(7,11-3)14-17;/h9-12H,1-4H2,5-8H3;
Clé InChI
PIZSEPSUZMIOQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup