Key Documents
475181
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15Cl3Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: zirconium
reagent type: catalyst
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[Zr](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Zr/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
FOKGVHRHBBEPPI-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for:
Cross-coupling reaction of aryl fluorides with phenethyl Grignard reagents
Living polymerizations of propylene
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable