Key Documents
47299
Sigma-Aldrich
5-(Fmoc-amino)-1-pentanol
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H23NO3
Poids moléculaire :
325.40
Numéro Beilstein :
3623714
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
103-108 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
Fmoc
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H23NO3/c22-13-7-1-6-12-21-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19,22H,1,6-7,12-14H2,(H,21,23)
Clé InChI
YNOWFUNORLDFTH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable