466271
Calcium peroxide
75%, −200 mesh
Synonyme(s) :
Calcium dioxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
75%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Taille des particules
−200 mesh
Pf
>365 °C
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-][O-]
InChI
1S/Ca.O2/c;1-2/q+2;-2
Clé InChI
LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges