465836
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
176 °C (lit.)
Densité
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(c(CBr)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
Clé InChI
CHSQGVCRNVEWIA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter