449865
Lead(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999%
Synonyme(s) :
Cotunnite
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 547 °C)
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Pureté
99.999%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Point d'ébullition
950 °C (lit.)
Pf
501 °C (lit.)
Densité
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.