444790
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid)
powder, methacrylic acid 23
Synonyme(s) :
Ethyl acrylate-methacrylic acid-tert -butyl acrylate copolymer
About This Item
Produits recommandés
Description
K-value 34 - 40 DIN 53 726
Forme
powder
Ratio alimentaire
methacrylic acid 23
Indice d'acide
140‑160 mg KOH/g
Température de transition
Tg 75 °C
Solubilité
water and ethanol: soluble in salt form
Densité
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C\C(O)=O.CCOC(=O)C=C.CC(C)(C)OC(=O)C=C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable