Key Documents
441406
Sigma-Aldrich
Tétrahydrofurane-d8
≥99.5 atom % D
Synonyme(s) :
THF-d8, Octadeutérotétrahydrofurane, Tétrahydrofurane deutéré
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.16
Numéro Beilstein :
111854
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
≥99.5 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.03% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
65-66 °C (lit.)
Pf
−106 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Description générale
Le tétrahydrofuran-d8 (THF-d8, TDF) est un solvant de RMN deutéré, utile pour la recherche et les analyses s'appuyant sur la RMN. Une analyse de la forme des lignes de 1H NMR des taux d'échange de protons entre le méthanol et l'acide acétique dissous dans le THF-d8 a été rapportée. Il participe comme solvant à la synthèse du deutériotris[bis(triméthylsilyl)amido]thorium et du deutériotris[bis(triméthylsiiyl)amido]uranium. Étude spectroscopique RMN dynamique du Le 15N,15N′-dipentadeutérophénylformamidine (DPFA) a été étudié dans du THF-d8.
Produits recommandés
Découvrez ChemisTwin®, notre tout nouveau portail en ligne de confirmation d'identité et de quantification des spectres RMN. Cliquez ici pour en savoir plus ou contactez-nous pour bénéficier d'un essai gratuit.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Preparation and hydrogen-deuterium exchange of alkyl and hydride bis(trimethylsilyl) amido derivatives of the actinide elements.
Simpson SJ, et al.
Inorganic Chemistry, 20(9), 2991-2995 (1981)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in