438472
Potassium borohydride
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Potassium tetrahydroborate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Impuretés
≤1% Na
Pf
500 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
Clé InChI
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable