Key Documents
434124
Sigma-Aldrich
Poly(4-chlorostyrene)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
Synonyme(s) :
p -Chlorostyrene polymer
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CH(C6H4Cl)-]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Poids mol.
average Mw ~75,000 by GPC
Température de transition
Tg 106 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(C=C)cc1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable