432741
(S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
(−)-N-Boc-N,O-isopropylidene-L-serinal, tert-Butyl (S)-(−)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, Garner’s aldehyde
About This Item
Pureté
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −90°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
83-88 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter