430471
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Mw 50,000-75,000
Synonyme(s) :
Lactel® B6006-1, PLGA
About This Item
Produits recommandés
Forme
amorphous
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 85:15
Poids mol.
Mw 50,000-75,000
Intervalle de dégradation
<6 months
Viscosité
0.55-0.75 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Température de transition
Tg 45-50 °C
Solubilité
ethyl acetate, chloroform, acetone and THF: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.