416134
Di(trimethylolpropane)
97%
Synonyme(s) :
2,2′-Oxybis(methylene)bis(2-ethyl-1,3-propanediol)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
215 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
108-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(CO)(CO)COCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C12H26O5/c1-3-11(5-13,6-14)9-17-10-12(4-2,7-15)8-16/h13-16H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
WMYINDVYGQKYMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable