415332
Ethylene glycol methyl ether methacrylate
99%
Synonyme(s) :
2-Methoxyethyl methacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
65 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(8)10-5-4-9-3/h1,4-5H2,2-3H3
Clé InChI
YXYJVFYWCLAXHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup