413429
Dioctyl phenylphosphonate
95%
Synonyme(s) :
DOPP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
207 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
Clé InChI
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves