409758
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine oxalate
98%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine hemioxalate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/2C8H12N2.C2H2O4/c2*1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;3-1(4)2(5)6/h2*3-6H,9H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
MNUINXKPLPIOEF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges