Key Documents
408794
Sigma-Aldrich
Lithium methoxide solution
1.0 M in methanol
Synonyme(s) :
Lithium methylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3OLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.97
Numéro Beilstein :
3552389
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: lithium
Concentration
1.0 M in methanol
Point d'ébullition
64.6 °C
Densité
0.817 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Clé InChI
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in sol-gel synthesis of lithium borophosphates.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Les clients ont également consulté
Ali, A.F. et al.
Journal of Materials Research, 14, 1510-1510 (1999)
Articles
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications