Key Documents
406686
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~2,000
Synonyme(s) :
Diaminopolypropylene glycol, Poly(oxypropylene)diamine, Polypropylene glycol diamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mn ~2,000
Indice de réfraction
n20/D 1.451
Densité
0.996 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
Clé InChI
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter