401218
Aluminum bromide
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum tribromide
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 81.3 °C)
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
94-98 °C (lit.)
Densité
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges