398500
Iridium(IV) oxide hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Degree of hydration, 2-3
Chaîne SMILES
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
Clé InChI
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable