Key Documents
388459
Sigma-Aldrich
Hexakis(bromomethyl)benzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6(CH2Br)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
635.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
295-297 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCc1c(CBr)c(CBr)c(CBr)c(CBr)c1CBr
InChI
1S/C12H12Br6/c13-1-7-8(2-14)10(4-16)12(6-18)11(5-17)9(7)3-15/h1-6H2
Clé InChI
XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges