Key Documents
378100
Sigma-Aldrich
Boron carbide
powder, −200 mesh, 98%
Synonyme(s) :
Carbon tetraboride
About This Item
Formule linéaire :
CB4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder
Taille des particules
−200 mesh
Densité
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
Clé InChI
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1