348759
Silver
wire, diam. 1.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
wire
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
1.5 mm
Point d'ébullition
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Quantité
100 cm (approximately 20 g)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable