346977
(Triethylsilyl)acetylene
97%
Synonyme(s) :
Ethynyltriethylsilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Densité
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[Si](CC)(CC)C#C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1H,6-8H2,2-4H3
Clé InChI
FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2,8-dimethyl-5,11-bis(triethylsilylethynyl)ADT (ADT= anthradithiophene)
- 2,8-diethyl-5,11-bis(triethylsilylethynyl)ADT
- 2,8-dipropyl-5,11-bis(triethylsilylethynyl)ADT
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup