Key Documents
344389
Sigma-Aldrich
Pyrrole-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
1H-Pyrrole-1,2,3,4,5-d5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.5072 (lit.)
Point d'ébullition
131 °C
Pf
-23 °C
Densité
1.115 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
Clé InChI
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
91.4 °F
Point d'éclair (°C)
33 °C
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)