342890
Silicon dioxide
−325 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Taille des particules
−325 mesh
Pf
1610 °C (lit.)
Densité
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable