Key Documents
342327
Sigma-Aldrich
Tetraamminecopper(II) sulfate monohydrate
98%
Synonyme(s) :
Ammoniated cupric sulfate monohydrate, Tetraamminecopper(2+) sulfate (1:1) monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
Cu(NH3)4SO4·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder and chunks
Densité
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
N.N.N.N.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.4H3N.H2O4S.H2O/c;;;;;1-5(2,3)4;/h;4*1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
ABAHXVHZPFQSDZ-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable