Key Documents
339601
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.622 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene on treatment with lithium diisopropylamide (LIDA) at -100°C gives 5-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyllithium and at -75°C it eliminates lithium bromide, thus generating 1,2-dehydro-4-(trifluoromethoxy)benzene.
Application
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene was used in the synthesis of 4-{[4-[(2-ethylhexyloxy)-6-(4-morpholinylmethyl)-4-trifluoromethyl][1,1-biphenyl]-3-yl]methyl}morpholine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
1, 2-Didehydro-3-and-4-(trifluoromethoxy) benzene: The ?Aryne? Route to 1-and 2-(Trifluoromethoxy) naphthalenes.
Schlosser M and Castagnetti E.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(21), 3991-3997 (2001)
Novel poly (p-phenylenevinylene) s derivatives with CF3-phenyl substituent for light-emitting diodes.
Jin Y, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(5), 795-801 (2005)